Få mere at vide
N-(n-butyl)thiophosphorisk triamid, TRC
Artikelnummer. 17933645
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933645 5 g
17953295 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17933645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6940005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94317-64-3
Molekylær formel C4H14N3PS
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Synonym Phosphorothioic triamide, N-butyl-, Phosphorothioic triamide, butyl- (6CI,9CI), N-Butylphosphorothioic triamide, Agrotain, Agrotain DC, Agrotain Plus, ArmU, N-(n-Butyl)phosphorothioic triamide, N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
IUPAC navn N-diaminofosphinothioylbutan-1-amin
SMIL CCCCNP(=S)(N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)thiophosphoric Triamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
Formel vægt 167.0646