Få mere at vide
N-(n-butyl)phthalimid, 99%
Artikelnummer. 11458646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458646 25 g 25g
11448646 5 g 5g
11468646 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16020.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1515-72-6 | C12H13NO2 | 203,241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1515-72-6
Molekylær formel C12H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 203.241
MDL nummer MFCD00039695
InChI nøgle DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylphthalimide, 2-butylisoindoline-1,3-dione, n-n-butyl phthalimide, 1-phthalimidobutane, phthalimide, n-butyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-butyl, unii-5th1dkt35e, 2-butyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5th1dkt35e, 2-butylbenzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 73812
IUPAC navn 2-butylisoindol-1,3-dion
SMIL CCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)phthalimide
Smeltepunkt 32 °C til 35 °C
Kogepunkt 120 °C til 123 °C (5 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 147784
Formel vægt 203.24
Procent renhed 99%