Få mere at vide
N-(n-butyl)phthalimid, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(n-Butyl)phthalimide |
| Smeltepunkt | 32°C to 35°C |
| Kogepunkt | 120°C to 123°C (5 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 147784 |
| Formel vægt | 203.24 |
| Procent renhed | 99% |