Få mere at vide
N-(n-butyl)fosfortriamid, TRC
Artikelnummer. 30132641
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30132641 1 g
30132402 250 mg
17914715 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132641 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6936501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25316-39-6
Molekylær formel C4 H14 N3 O P
Molekylvægt (g/mol) 151.15
Synonym Phosphoric triamide, butyl- (6CI,8CI,9CI), N-Butylphosphoric triamide, N-Butylphosphoric Triamide
IUPAC navn N-diaminofosforylbutan-1-amin
SMIL CCCCNP(=O)(N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)phosphoric Triamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H14N3OP/c1-2-3-4-7-9(5,6)8/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,8)
Formel vægt 151.0874