missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(n-Butyl)-phosphoramidic Dichloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(n-Butyl)-phosphoramidic Dichloride |
| CAS | 90206-85-2 |
| Molekylær formel | C14 H25 N O11 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Butyl-phosphoramidic dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5?,6?,7?,8-,9?,10?,11?,12-,13+,14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC1C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2C(O)C(O)[C@H](O)OC2CO |
| IUPAC navn | N-[(2S,5R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(3R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.348 |
| Formel vægt | 383.143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?