Få mere at vide
N-(n-Butyl)ethylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11303067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303067 5 g 5g
11313067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13437.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19522-69-1 | C6H16N2 | 116,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19522-69-1
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00025602
InChI nøgle DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylethylenediamine, 2-butylamino ethylamine, n1-butylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl butyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-butyl, 2-butylamino-ethylamine, 2-n-butylaminoethylamine, acmc-1bs5m, n-butyl-1,2-ethanediamine, n-butylethane-1,2-diamine
PubChem CID 519668
IUPAC navn N'-butylethan-1,2-diamin
SMIL CCCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)ethylenediamine
Tæthed 0.836
Kogepunkt 170°C to 171°C
Flammepunkt 59°C (138°F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1732700
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 116.21
Procent renhed 97%