missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin, TRC

Artikelnummer. 30333984
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333984 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333984 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69050025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin
CAS 141206-42-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H21 N O4
Mængde 25 mg
Synonym 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, (2R,3S,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, Lucerastat, N-Butyldeoxygalactonojirimycin
InChI formel InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9+,10-/m1/s1
SMIL CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Formel vægt 219.1471
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.