Få mere at vide
N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(n-Butyl)deoxygalactonojirimycin |
| CAS | 141206-42-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H21 N O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3S,4R,5S)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 1-butyl-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3α,4α,5β)]-, (2R,3S,4R,5S)-1-Butyl-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol, Lucerastat, N-Butyldeoxygalactonojirimycin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.28 |
| Vis mere |