Få mere at vide
N-(n-butyl)anilin, 99%
Artikelnummer. 11421217
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421217 100 g 100g
11411217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24180.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1126-78-9 | C10H15N | 149,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1126-78-9
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.237
MDL nummer MFCD00035798
InChI nøgle VSHTWPWTCXQLQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, n-butyl, aniline, n-butyl, 4-phenylamino butane, n-butylbenzenamine, n-n-butyl aniline, butylaniline, n-phenyl-n-butylamine, butylphenylamine, unii-r2znj7l2um, benzamine, n-butyl
PubChem CID 14310
IUPAC navn N-butylanilin
SMIL CCCCNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(n-Butyl)aniline
Tæthed 0.932
Kogepunkt 240 °C til 242 °C
Flammepunkt 105 °C (222 °F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 100 g
FN nummer UN2738
Formel vægt 149.23
Procent renhed 99%