Få mere at vide
N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(n-Butanesulfonyl)-O-[4-(4-pyridinyl)-butyl]-(S)-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-14,21,24H,2-6,15-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 434.1875 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |