Få mere at vide
N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bisisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| CAS | 87462-12-2 |
| Molekylær formel | C15H23N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N,N-Bis(1-methylethyl)-3-phenyl-2-propen-1-amine, N,N-Diisopropyl-3-phenyl-2-propenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N/c1-13(2)16(14(3)4)12-8-11-15-9-6-5-7-10-15/h5-11,13-14H,12H2,1-4H3/b11-8+ |
| SMIL | CC(C)N(C\C=C\c1ccccc1)C(C)C |
| IUPAC navn | (E)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)prop-2-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.35 |
| Formel vægt | 217.183 |