Få mere at vide
(+)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-N-Bisdesmethyltramadol |
| CAS | 931115-27-4 |
| Molekylær formel | C14 H21 N O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2/c1-17-13-7-4-6-11(9-13)14(16)8-3-2-5-12(14)10-15/h4,6-7,9,12,16H,2-3,5,8,10,15H2,1H3/t12-,14+/m1/s1 |
| SMIL | COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN |
| IUPAC navn | (1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.32 |
| Formel vægt | 235.1572 |