Få mere at vide
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea, 98+%
Artikelnummer. 11354544
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354544 250 g 250g
11344544 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01301.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18297-63-7 | C7H20N2OSi2 | 204,42 g/mol
N,N'-bis(trimethylsilyl)urinstof bruges som reagens til silylering af alkoholer og carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Bis(trimethylsilyl)urea bruges som reagens til silylering af alkoholer og carboxylsyrer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18297-63-7
Molekylær formel C7H20N2OSi2
Molekylvægt (g/mol) 204.42
MDL nummer MFCD00008260
InChI nøgle MASDFXZJIDNRTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trimethylsilyl urea, n,n'-bis trimethylsilyl urea, bis trimethylsilyl urea, urea, n,n'-bis trimethylsilyl, n,n'-bis-trimethylsilyl-urea, urea, 1,3-bis trimethylsilyl, bsu, urea, bis-tms, hexamethyl disilaurea
PubChem CID 87562
IUPAC navn 1,3-bis(trimethylsilyl)urinstof
SMIL C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
Smeltepunkt ∽230 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 1937452
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 204.42
Procent renhed ≥98%
Følsomhed Fugtfølsom