Få mere at vide
N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-homocystine Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-homocystine Dimethyl Ester |
| CAS | 84355-09-9 |
| Molekylær formel | C14H18F6N2O6S2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4,4'-Dithiobis[2-[(trifluoroacetyl)amino]-butanoic Acid Dimethyl Ester, (2S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-butanoic Acid 1,1'-Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18F6N2O6S2/c1-27-9(23)7(21-11(25)13(15,16)17)3-5-29-30-6-4-8(10(24)28-2)22-12(26)14(18,19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,21,25)(H,22,26)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CCSSCC[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)OC)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | methyl (2S)-4-[[(3S)-4-methoxy-4-oxo-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]butyl]disulfanyl]-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.42 |
| Formel vægt | 488.051 |