missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-Cystine Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30333708
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333708 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5855151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(trifluoroacetyl)-L-Cystine Dimethyl Ester
CAS 1492-83-7
Molekylær formel C12H14F6N2O6S2
Mængde 1 g
Synonym L-N,N'-bis(trifluoroacetyl)cystine Dimethyl Ester, N,N'-Bis(2,2,2-trifluoroacetyl)-L-cystine 1,1’-Dimethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H14F6N2O6S2/c1-25-7(21)5(19-9(23)11(13,14)15)3-27-28-4-6(8(22)26-2)20-10(24)12(16,17)18/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,19,23)(H,20,24)/t5-,6-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)C(=O)OC)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl (2R)-3-[[(2R)-3-methoxy-3-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propyl]disulfanyl]-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 460.4
Formel vægt 460.0197
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.