Få mere at vide
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminecobalt(II), 96%
Artikelnummer. p-7058735
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11364858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043174.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14167-18-1 | C16H14CoN2O2 | 325.23 g/mol
Salcomin katalyserer oxidationen af 2,6-disubstituerede phenoler med dioxygen. Eksperimentel inhibitor af human μcyt loviris proteinaseaktivitet. Metalkompleksfarvestoffer, der anvendes som redoxkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14167-18-1
Molekylær formel C16H14CoN2O2
Molekylvægt (g/mol) 325.23
MDL nummer MFCD00000009
InChI nøgle NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Salcomine
PubChem CID 57448789
SMIL [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II)
Farve Sort
Lugt Odorless
Lineær formel [-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine.
IUPAC navn cobalt; (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]ethylamino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
Formel vægt 325.23
Procent renhed 96%
Fysisk form Pulver