Få mere at vide
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminecobalt(II), 96%
Beskrivelse
Salcomin katalyserer oxidationen af 2,6-disubstituerede phenoler med dioxygen. Eksperimentel inhibitor af human μcyt loviris proteinaseaktivitet. Metalkompleksfarvestoffer, der anvendes som redoxkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II) |
| Farve | Sort |
| Lugt | Odorless |
| Lineær formel | [-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine. |
| IUPAC navn | cobalt; (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]ethylamino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on |
| Formel vægt | 325.23 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Pulver |