Få mere at vide
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11421588
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421588 500 g 500g
11401588 25 g 25g
11411588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13885.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-93-9
Molekylær formel C16H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 268.32
MDL nummer MFCD00002244
InChI nøgle RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Synonym salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
PubChem CID 5464119
IUPAC navn (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)methyl]amino]ethylamino]methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 500 g
Beilstein 535296
Merck Index 14,8322
Formel vægt 268.32
Procent renhed 98%