missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide |
| CAS | 909567-52-8 |
| Molekylær formel | C22 H48 N2 O4 Si2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N,N’-Bis[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]propyl]ethanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H48N2O4Si2/c1-13-17(15-27-29(9,10)21(3,4)5)23-19(25)20(26)24-18(14-2)16-28-30(11,12)22(6,7)8/h17-18H,13-16H2,1-12H3,(H,23,25)(H,24,26)/t17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(=O)N[C@@H](CC)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | N,N'-bis[(2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-2-yl]oxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.8 |
| Formel vægt | 460.3153 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?