missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N’-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide, TRC

Artikelnummer. 30340410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340410 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6915701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[(S)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)propyl]ethanediamide
CAS 909567-52-8
Molekylær formel C22 H48 N2 O4 Si2
Mængde 1 mg
Synonym N,N’-Bis[(1S)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]propyl]ethanediamide
InChI formel InChI=1S/C22H48N2O4Si2/c1-13-17(15-27-29(9,10)21(3,4)5)23-19(25)20(26)24-18(14-2)16-28-30(11,12)22(6,7)8/h17-18H,13-16H2,1-12H3,(H,23,25)(H,24,26)/t17-,18-/m0/s1
SMIL CC[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(=O)N[C@@H](CC)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn N,N'-bis[(2S)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-2-yl]oxamide
Molekylvægt (g/mol) 460.8
Formel vægt 460.3153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.