Få mere at vide
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051431
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051431 25 mg
30050315 100 mg
30463857 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051431 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0378.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
CAS 51765-72-1
Analyt- eller komponentnavne N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 O7 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-fenoxyphenyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 386.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 386.0242 g/mol