Få mere at vide
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxyanilin, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Bis(methylsulfonyl)-4-nitro-2-fenoxyanilin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 51765-72-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O7 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N-Bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. F (EP), Nimesulide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O7S2/c1-24(19,20)16(25(2,21)22)13-9-8-11(15(17)18)10-14(13)23-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)N(c1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N-methylsulfonyl-N-(4-nitro-2-fenoxyphenyl)metansulfonamid |
| Vis mere |