Få mere at vide
N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline |
| CAS | 905858-63-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 N O5 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N-Bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. E (EP), Nimesulide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO5S2/c1-21(16,17)15(22(2,18)19)13-10-6-7-11-14(13)20-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3 |
| SMIL | CS(N(S(C)(=O)=O)C1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)(=O)=O |
| IUPAC navn | N-methylsulfonyl-N-(2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Vis mere |