missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N' '-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N''-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine (Technical Grade) |
| CAS | 27417-40-9 |
| Molekylær formel | C20H20N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(methylphenyl)- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N'-ditolyl- (8CI), N1,N4-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine, DMPD, N,N’-Bis(methylphenyl)-1,4-benzenediamine, N,N’-Bis(methylphenyl)-p-phenylenediamine, N,N’-Di(monomethylphenyl)-p-phenylenediamine, N,N’-Ditolyl-1,4-phenylenediamine, N,N’-Ditolyl-p-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2/c1-15-7-3-5-9-19(15)21-17-11-13-18(14-12-17)22-20-10-6-4-8-16(20)2/h3-14,21-22H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1Nc2ccc(Nc3ccccc3C)cc2 |
| IUPAC navn | 1-N,4-N-bis(2-methylphenyl)benzene-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.39 |
| Formel vægt | 288.1626 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?