missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis[Des(5-chloro-2-carvoxythienyl) Rivaroxaban] Urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-bis[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]urea |
| CAS | 1365267-35-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 H32 N6 O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N'-bis[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]urea, Rivaroxaban Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32N6O9/c36-25-17-41-11-9-32(25)19-1-5-21(6-2-19)34-15-23(43-28(34)39)13-30-27(38)31-14-24-16-35(29(40)44-24)22-7-3-20(4-8-22)33-10-12-42-18-26(33)37/h1-8,23-24H,9-18H2,(H2,30,31,38)/t23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O |
| IUPAC navn | 1,3-bis[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 608.6 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?