Få mere at vide
N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30343765
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30343765 25 g
1 options
Artikelnummer. 30343765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41412525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis-boc-1-guanylpyrazole
CAS 152120-54-2
Molekylær formel C14 H22 N4 O4
Mængde 25 g
Synonym [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1H-pyrazol-1-ylmethylene]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-[N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)amidino]-1H-pyrazole, 1H-Pyrazole-1-N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1-guanylpyrazole, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Bis-Boc-1-guanylpyrazole, N,N'-Di(tert-butyl)oxycarbonyl-1H-pyrazole-1-carboximidamide, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, [[(tert-Butoxycarbonyl)imino](pyrazol-1-yl)methyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonylimino)(pyrazol-1-yl)methyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\n1cccn1
IUPAC navn tert-butyl N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethyliden]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.1641