Få mere at vide
N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin, 98+%
Artikelnummer. 15460756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460756 5 g 5g
15450756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54092.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 152120-55-3 | C20H18N4O4 | 378,388 g/mol
N,N'-bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazol-1-carboxamidin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152120-55-3
Molekylær formel C20H18N4O4
Molekylvægt (g/mol) 378.388
MDL nummer MFCD02683516
InChI nøgle NRBUVVTTYMTSKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis-z-1-guanylpyrazole, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine, n,n-bisbenzyloxycarbonyl-1-guanylpyrazole, benzyl benzyloxy carbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, pyrazole z 2, pyrazol z 2, n,n'-bs-z-1-guanylpyrazole, n,n;-bis-z-1-guanylpyrazole, benzyl n-1z-benzyloxy carbonyl imino pyrazol-1-yl methyl carbamate, n,n'-di-cbz-1h-pyrazole-1-carbo
PubChem CID 6371643
IUPAC navn benzyl (NZ)-N-[phenylmethoxycarbonylamino(pyrazol-1-yl)methyliden]carbamat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N3C=CC=N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Smeltepunkt 87 °C til 91 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 378.38
Procent renhed ≥98%