missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis-(benzothiazol-3-yl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis-(benzothiazol-3-yl)piperazine |
| CAS | 223586-82-1 |
| Molekylær formel | C18H16N4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4-Bis(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity P |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N4S2/c1-3-7-15-13(5-1)17(19-23-15)21-9-11-22(12-10-21)18-14-6-2-4-8-16(14)24-20-18/h1-8H,9-12H2 |
| SMIL | N1(C2=NSC3=C2C=CC=C3)CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC1 |
| IUPAC navn | 1,4-bis(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.48 |
| Formel vægt | 352.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?