Få mere at vide
N,N'-Bis(acryloyl)cystamin, elektroforese-reagens, 98%
Artikelnummer. 15470657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470657 5 g 5g
15460657 1 g 1g
15480657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66893.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260,37 g/mol
BAC anvendes som en reversibel tværbinder til polyacrylamidgeler, for at forenkle isolering af makromolekyler adskilt på gelerne. Disulfidbindingen kan brydes med et egnet reduktionsmiddel. En skive på 1 g af en 4% (12:1) gel vil opløses i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre end 30 min. pH på 8,3 er optimal til hurtig opløsning af gelen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
BAC anvendes som en reversibel tværbinder til polyacrylamidgeler, for at forenkle isolering af makromolekyler adskilt på gelerne. Disulfidbindingen kan brydes med et egnet reduktionsmiddel. En skive på 1 g af en 4% (12:1) gel vil opløses i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre end 30 min. pH på 8,3 er optimal til hurtig opløsning af gelen.
Opløselighed Opløselig
ved 50 mg/ml i eddikesyre
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60984-57-8
Molekylær formel C10H16N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 260.37
MDL nummer MFCD00036225
InChI nøgle DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC navn N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)ethyldisulfanyl]ethyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Navn note Elektroforese-reagens
Smeltepunkt 123 °C til 124 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig ved 50 mg/ml i eddikesyre
Formel vægt 260.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver