Få mere at vide
N,N'-Bis(acryloyl)cystamin, elektroforese-reagens, 98%
Artikelnummer. 15460657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460657 1 g 1g
15470657 5 g 5g
15480657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66893.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260,37 g/mol
BAC anvendes som en reversibel tværbinder til polyacrylamidgeler, for at forenkle isolering af makromolekyler adskilt på gelerne. Disulfidbindingen kan brydes med et egnet reduktionsmiddel. En skive på 1 g af en 4% (12:1) gel vil opløses i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre end 30 min. pH på 8,3 er optimal til hurtig opløsning af gelen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
BAC anvendes som en reversibel tværbinder til polyacrylamidgeler, for at forenkle isolering af makromolekyler adskilt på gelerne. Disulfidbindingen kan brydes med et egnet reduktionsmiddel. En skive på 1 g af en 4% (12:1) gel vil opløses i 5 ml 100 mM DTT i TBE (pH 8,3) på mindre end 30 min. pH på 8,3 er optimal til hurtig opløsning af gelen.
Opløselighed Opløselig
ved 50 mg/ml i eddikesyre
Bemærkninger
°Opbevares ved -20 C. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60984-57-8
Molekylær formel C10H16N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 260.37
MDL nummer MFCD00036225
InChI nøgle DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC navn N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)ethyldisulfanyl]ethyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Navn note Electrophoresis Reagent
Smeltepunkt 123°C to 124°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble at 50mg/mL in acetic acid
Formel vægt 260.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine, Electrophoresis Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)