Få mere at vide
N,N'-Bis(acryloyl)cystamin, 98%
Artikelnummer. 11359618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359618 1 g 1g
11349618 5 g 5g
11339618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044132.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Bruges som reversibel krydsbinder til polyacrylamid-geler | CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260,37 g/mol
N,N'-bis(acryloyl)cystamin anvendes som en reversibel tværbinder til polyacrylamidgeler. Det bruges også til DNA-oprensning. Yderligere finder det anvendelse i Suzuki-reaktion og fremstilling af hydrogelmodificeret plasmonisk krystal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60984-57-8
Molekylær formel C10H16N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 260.37
MDL nummer MFCD00036225
InChI nøgle DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC navn N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)ethyldisulfanyl]ethyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N′-Bis(acryloyl)cystamine
Smeltepunkt 123 °C til 124 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i eddikesyre. Let opløselig i vand.
Formel vægt 260.37
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)