missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Bis(7-methyloctanyl)trifluoromethane Sulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30329514
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329514 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4960001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(7-methyloctanyl)trifluoromethane Sulfonamide
CAS 1246815-82-6
Molekylær formel C19H38F3NO2S
Mængde 1 g
Synonym 1,1,1-Trifluoro-N,N-bis(7-methyloctyl)methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C19H38F3NO2S/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-23(26(24,25)19(20,21)22)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
SMIL CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1-trifluoro-N,N-bis(7-methyloctyl)methanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 401.57
Formel vægt 401.2575
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.