Få mere at vide
N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea 100 μg/mL in Acetonitrile/DMSO, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea |
| CAS | 587-90-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 N4 O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbanilide, 4,4'-dinitro- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Di(4-nitrophenyl)urea, 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,4'-Dinitrodiphenylurea, DNC, N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea, N,N'-Di(p-nitrophenyl)urea, NSC 101086 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Vis mere |