Få mere at vide
N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea 100 μg/mL in Acetonitrile/DMSO, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324904
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324904 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324904 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15598590DL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
CAS 587-90-6
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 N4 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbanilide, 4,4'-dinitro- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, 1,3-Di(4-nitrophenyl)urea, 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,4'-Dinitrodiphenylurea, DNC, N,N'-Bis(p-nitrophenyl)urea, N,N'-Di(p-nitrophenyl)urea, NSC 101086
InChI formel InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
IUPAC navn 1,3-bis(4-nitrophenyl)urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide
Molekylvægt (g/mol) 302.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 302.0651 g/mol