Få mere at vide
N,N'-Bis[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, Mikromol™
Artikelnummer. 17938284
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17938284 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17938284 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3585.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Bis[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea
CAS 284670-98-0
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Bis[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H24 N6 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4,4'-[carbonylbis(imino-4,1-phenyleneoxy)]bis[N-methyl-, N-Methyl-4-[4-[[4-[[2-(methylcarbamoyl)-4-pyridyl]oxy]phenyl]carbamoylamino]phenoxy]pyridine-2-carboxamide, 4,4'-[Carbonylbis(azanediyl-4,1-phenyleneoxy)]bis(Nmethylpyridine-2-carboxamide) Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C27H24N6O5/c1-28-25(34)23-15-21(11-13-30-23)37-19-7-3-17(4-8-19)32-27(36)33-18-5-9-20(10-6-18)38-22-12-14-31-24(16-22)26(35)29-2/h3-16H,1-2H3,(H,28,34)(H,29,35)(H2,32,33,36)
SMIL CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Oc4ccnc(c4)C(=O)NC)cc3)cc2)ccn1
IUPAC navn N-methyl-4-[4-[[4-[2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxyphenyl]carbamoylamino]phenoxy]pyridine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 512.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 512.1808 g/mol