missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Bis[3-(trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea, TRC

Artikelnummer. 30329549
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329549 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB585473500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[3-trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea
CAS 1895865-11-8
Molekylær formel C17 H8 F6 N4 O
Mængde 500 mg
Synonym N,N'-Bis[3-(trifluoromethyl-4-cyanophenyl]urea
InChI formel InChI=1S/C17H8F6N4O/c18-16(19,20)13-5-11(3-1-9(13)7-24)26-15(28)27-12-4-2-10(8-25)14(6-12)17(21,22)23/h1-6H,(H2,26,27,28)
SMIL FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)ccc1C#N
IUPAC navn 1,3-bis[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 398.262
Formel vægt 398.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.