missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N’-Bis(3-pyridyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(3-pyridyl)urea |
| CAS | 39642-60-9 |
| Molekylær formel | C11 H10 N4 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N,N-Bis(3-Pyridyl)Urea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N4O/c16-11(14-9-3-1-5-12-7-9)15-10-4-2-6-13-8-10/h1-8H,(H2,14,15,16) |
| SMIL | O=C(Nc1cccnc1)Nc2cccnc2 |
| IUPAC navn | 1,3-dipyridin-3-ylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.0855 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?