missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide |
| CAS | 116476-70-1 |
| Molekylær formel | C17H18N2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O2/c1-12-5-3-7-14(9-12)18-16(20)11-17(21)19-15-8-4-6-13(2)10-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21) |
| SMIL | Cc1cccc(NC(=O)CC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1 |
| IUPAC navn | N,N'-bis(3-methylphenyl)propanediamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.34 |
| Formel vægt | 282.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?