missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide, TRC

Artikelnummer. 30332203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332203 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5140205G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(3-methylphenyl)propanediamide
CAS 116476-70-1
Molekylær formel C17H18N2O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O2/c1-12-5-3-7-14(9-12)18-16(20)11-17(21)19-15-8-4-6-13(2)10-15/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
SMIL Cc1cccc(NC(=O)CC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
IUPAC navn N,N'-bis(3-methylphenyl)propanediamide
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Formel vægt 282.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.