Få mere at vide
N,N-Bis[3-D-gluconamidopropyl]cholamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis[3-D-Gluconamidopropyl]cholamide |
| CAS | 86303-22-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C42 H75 N3 O16 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-N,N-Bis[3-(D-gluconoylamino)propyl]-3,7,12-trihydroxy-cholan-24-amide, BigCHAP |
| InChI formel | InChI=1S/C42H75N3O16/c1-21(24-7-8-25-32-26(18-30(52)42(24,25)3)41(2)11-10-23(48)16-22(41)17-27(32)49)6-9-31(53)45(14-4-12-43-39(60)37(58)35(56)33(54)28(50)19-46)15-5-13-44-40(61)38(59)36(57)34(55)29(51)20-47/h21-30,32-38,46-52,54-59H,4-20H2,1-3H3,(H,43,60)(H,44,61)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,41+,42-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-[3-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]propyl-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]hexanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 878.06 |
| Vis mere |