Få mere at vide
N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine |
| CAS | 105-83-9 |
| Molekylær formel | C7H19N3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H19N3/c1-10(6-2-4-8)7-3-5-9/h2-9H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCCN)CCCN |
| IUPAC navn | N1-(3-aminopropyl)-N1-methylpropane-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.25 |
| Formel vægt | 145.1579 |