missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Bis(3-aminopropyl-d6)-1,3-propanediamine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-D12 (bis(3-aminopropyl-D6)) |
| CAS | 1219804-74-6 |
| Molekylær formel | C9 D12 H12 N4 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | N,N'-Bis(3-aminopropyl-d6)-1,3-propanediamine, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-d12, N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine-D12 (bis(3-aminopropyl-D6), N1,N3-Bis(3-aminopropyl-N3,N3,1,1,2,2,3,3-d8)-1,3-propanediamine, Tripropylenetetramine-d12, 1,11-Diamino-4,8-diazaundecane-1,1,2,2,3,3,9,9,10,10,11,11-d12, Norspermine-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13 H,1-11H2/i1D2,2D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NCCCNC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | N'-[3-[(3-amino-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl)amino]propyl]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.388 |
| Formel vægt | 200.275 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?