Få mere at vide
Alfa Aesar™ N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 97%
Artikelnummer. 11345149
Skift visning
Mængde:
5g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345149 5g 5g
1 options
Artikelnummer. 11345149 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A18133.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
CAS 4605-14-5
Kogepunkt 101°C to 103°C (1mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C9H24N4
MDL nummer MFCD00008213
Mængde 5g
FN nummer UN2735
Synonym norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
InChI nøgle ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CN)CNCCCNCCCN
IUPAC navn N'-[3-(3-aminopropylamino)propyl]propane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 188.319
PubChem CID 78350
ChEBI CHEBI:45718
Formel vægt 188.32
Procent renhed 97%