missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea |
| CAS | 125579-40-0 |
| Molekylær formel | C31 H46 N4 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Urea, N,N'-bis[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-, N 113 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46N4O7/c1-19(36)25-13-21(9-11-27(25)41-17-23(38)15-32-30(3,4)5)34-29(40)35-22-10-12-28(26(14-22)20(2)37)42-18-24(39)16-33-31(6,7)8/h9-14,23-24,32-33,38-39H,15-18H2,1-8H3,(H2,34,35,40) |
| SMIL | CC(=O)c1cc(NC(=O)Nc2ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c2)C(=O)C)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-bis[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.72 |
| Formel vægt | 586.337 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?