Få mere at vide
N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea, Mikromol™
Beskrivelse
N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
| CAS | 2021249-11-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H18 F6 N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea, Urea, N,N'-bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18F6N6O/c1-13-9-34(11-30-13)19-5-15(22(24,25)26)3-17(7-19)32-21(36)33-18-4-16(23(27,28)29)6-20(8-18)35-10-14(2)31-12-35/h3-12H,1-2H3,(H2,32,33,36) |
| SMIL | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)n4cnc(C)c4)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,3-bis[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea |
| Vis mere |