Få mere at vide
N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea, Mikromol™
Artikelnummer. 17951196
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17951196 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17951196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3374.230025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
CAS 2021249-11-4
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H18 F6 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,N'-Bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea, Urea, N,N'-bis[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-
InChI formel InChI=1S/C23H18F6N6O/c1-13-9-34(11-30-13)19-5-15(22(24,25)26)3-17(7-19)32-21(36)33-18-4-16(23(27,28)29)6-20(8-18)35-10-14(2)31-12-35/h3-12H,1-2H3,(H2,32,33,36)
SMIL Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)Nc3cc(cc(c3)C(F)(F)F)n4cnc(C)c4)cc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,3-bis[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Molekylvægt (g/mol) 508.419
Mængde 25 mg
Formel vægt 508.145 g/mol