Få mere at vide
N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazid, TRC
Artikelnummer. 30345481
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30345481 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30345481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB48182550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Molekylær formel C14H12N2O2S2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
SMIL Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
IUPAC navn 2-sulfanyl-N'-(2-sulfanylbenzoyl)benzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 304.39