Få mere at vide
N,N-Bis(2-hydroxyethyl) Tridecylamin, TRC
Artikelnummer. 30133847
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133847 500 mg
17932465 250 mg
17913845 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133847 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB443865500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18312-57-7
Molekylær formel C17H37NO2
Molekylvægt (g/mol) 287.48
IUPAC navn 2-[2-hydroxyethyl(tridecyl)amino]ethanol
SMIL CCCCCCCCCCCCCN(CCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-hydroxyethyl) Tridecylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(14-16-19)15-17-20/h19-20H,2-17H2,1H3
Formel vægt 287.2824
Procent renhed >95%