Få mere at vide
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamid, 99%
Artikelnummer. 11414437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414437 25 g 25g
11404437 5 g 5g
11424437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20458.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1871-89-2 | C6H12N2O4 | 176,172 g/mol
NN'-bis(2-hydroxyethyl)oxamid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N.N-Bis′(2-hydroxyethyl)oxamid er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Noter
Hygroskopisk. Opbevare dem et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-89-2
Molekylær formel C6H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 176.172
MDL nummer MFCD00020559
InChI nøgle FPQJEXTVQZHURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl oxalamide, nn'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, unii-t92n2yr78x, ethanediamide, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, n,n-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n,n'-bis-2-hydroxyethyl-oxamide, ethanediamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethanediamide, n-2-hydroxyethyl-n'-2-hydroxyethyl ethane-1,2-diamide
PubChem CID 74638
IUPAC navn N,N'-bis(2-hydroxyethyl)oxamid
SMIL C(CO)NC(=O)C(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Smeltepunkt 167 °C til 169 °C (opdeling)
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 99%