Få mere at vide
N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamid, 99%
Artikelnummer. 11404437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404437 5 g 5g
11414437 25 g 25g
11424437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20458.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1871-89-2 | C6H12N2O4 | 176,172 g/mol
NN'-bis(2-hydroxyethyl)oxamid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N.N′ -Bis(2-hydroxyethyl)oxamid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-89-2
Molekylær formel C6H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 176.172
MDL nummer MFCD00020559
InChI nøgle FPQJEXTVQZHURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl oxalamide, nn'-bis 2-hydroxyethyl oxamide, unii-t92n2yr78x, ethanediamide, n,n'-bis 2-hydroxyethyl, n,n-bis 2-hydroxyethyl oxamide, n,n'-bis-2-hydroxyethyl-oxamide, ethanediamide, n1,n2-bis 2-hydroxyethyl, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethanediamide, n-2-hydroxyethyl-n'-2-hydroxyethyl ethane-1,2-diamide
PubChem CID 74638
IUPAC navn N,N'-bis(2-hydroxyethyl)oxamid
SMIL C(CO)NC(=O)C(=O)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N.N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Smeltepunkt 167 °C til 169 °C (opdeling)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 176.17
Procent renhed 99%