Få mere at vide
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin
Artikelnummer. 11348347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348347 1 g 1g
11338347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032312.03
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148,21 g/mol
Det anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3197-06-6
Molekylær formel C6H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00014822
InChI nøgle CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Tæthed 1.069 g/mL
Kogepunkt 174 °C til 178 °C (3 til 4 mmHg)
Lugt Amin-lignende
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
SMIL C(CN(CCO)CCO)N
IUPAC navn 2-[2-aminoethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
PubChem CID 98535
Formel vægt 148.21
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine