Få mere at vide
N,N'-bis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10001801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001801 10 g Glasflaske 10g
10494175 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10001801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345180100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4439-20-7 | C6H16N2O2 | 148.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4439-20-7
Molekylær formel C6H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 148.2
MDL nummer MFCD00002842
InChI nøgle GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol
PubChem CID 78179
IUPAC navn 2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol
SMIL C(CNCCO)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 99°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HOCH2CH2NHCH2-)2
Mængde 10 g
Formel vægt 148.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.