missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13127-79-2 |
| Molekylær formel | C10H15NO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4S/c12-8-6-11(7-9-13)16(14,15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2 |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC=C1)(N(CCO)CCO)=O |
| IUPAC navn | N,N-bis(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.3 |
| Formel vægt | 245.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?